Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 96%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₁₇H₃₆N₂O₂ Poids moléculaire: 300,48 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02094503 Numéro CAS: 109792-60-1 |