Imprimer

2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD5727-250MGEA 10 EUR
BLDPBD5727-0.025G BLDPBD5727-250MG BLDPBD5727-5G BLDPBD5727-25G BLDPBD5727-1G
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₅F₂NO
Poids moléculaire: 169,1282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221469
Numéro CAS: 56935-78-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR