Imprimer

5-Bromo-2-iodo-4-nitrotoluene 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD589010-25GEA 951 EUR
BLDPBD589010-25G BLDPBD589010-250MG BLDPBD589010-100MG BLDPBD589010-1G BLDPBD589010-5G
5-Bromo-2-iodo-4-nitrotoluene 97%
5-Bromo-2-iodo-4-nitrotoluene

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₅BrINO₂
Poids moléculaire: 341,9300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846025
Numéro CAS: 1160573-63-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR