Imprimer

4-Ethoxy-2,3-difluorophenol 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD59030-10GEA 53 EUR
BLDPBD59030-10G BLDPBD59030-25G BLDPBD59030-1G BLDPBD59030-100G BLDPBD59030-0.025G BLDPBD59030-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₈H₈F₂O₂
Poids moléculaire: 174,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368025
Numéro CAS: 126163-56-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR