Imprimer

t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD599561-100MGEA 217 EUR
BLDPBD599561-100MG BLDPBD599561-1G BLDPBD599561-50MG BLDPBD599561-5G BLDPBD599561-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine 95%
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₉H₄₀N₂O₈
Poids moléculaire: 424,529 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16619391
Numéro CAS: 1091627-77-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR