Imprimer

(1H-Pyrazol-1-yl)acetic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD60802-250MGEA 14 EUR
BLDPBD60802-250MG BLDPBD60802-1G BLDPBD60802-10G BLDPBD60802-0.025G BLDPBD60802-25G BLDPBD60802-5G
(1H-Pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(1H-Pyrazol-1-yl)acetic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₅H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 126,1133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228774
Numéro CAS: 16034-48-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR