Imprimer
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD6234-25GEA 183 EUR
BLDPBD6234-25G BLDPBD6234-10G BLDPBD6234-100G BLDPBD6234-250MG BLDPBD6234-1G BLDPBD6234-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₈H₇NO₄
Poids moléculaire: 181,1500 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00456498
Numéro CAS: 20357-24-8