Imprimer
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD6246-500GEA 150 EUR
BLDPBD6246-500G BLDPBD6246-1000G BLDPBD6246-25G BLDPBD6246-10G BLDPBD6246-100G BLDPBD6246-0.025G BLDPBD6246-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₇NO₆S
Poids moléculaire: 245,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941299
Numéro CAS: 110964-79-9