Imprimer

2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD625989-250MGEA 77 EUR
BLDPBD625989-250MG BLDPBD625989-1G BLDPBD625989-100MG BLDPBD625989-5G
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine 95%
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 173,597 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20278147
Numéro CAS: 877133-56-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR