1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₁₅H₁₇BO₂ Poids moléculaire: 240,11 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01318167 Numéro CAS: 22871-77-8 |