Imprimer

2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD6279-250MGEA 24 EUR
BLDPBD6279-250MG BLDPBD6279-5G BLDPBD6279-1G
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₈H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 230,0586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662413
Numéro CAS: 254762-66-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR