Imprimer

XY1 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD630394-5MGEA 79 EUR
BLDPBD630394-5MG BLDPBD630394-10MG
XY1 98%
XY1

Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₇H₁₉N₃O₂
Poids moléculaire: 297,35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28397755
Numéro CAS: 1624117-53-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR