Imprimer

(S)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol 98% 99%ee

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD634388-25GEA 1771 EUR
BLDPBD634388-25G BLDPBD634388-5G BLDPBD634388-250MG BLDPBD634388-1G BLDPBD634388-100MG
(S)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol 98% 99%ee
(S)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₇H₁₆O₂
Poids moléculaire: 252,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31714175
Numéro CAS: 223259-63-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR