Imprimer
2-(Phenylthio)thiophene 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD63459-100MGEA 19 EUR
BLDPBD63459-100MG BLDPBD63459-250MG
2-(Phenylthio)thiophene 95%
2-(Phenylthio)thiophene
Formule: C₁₀H₈S₂
Poids moléculaire: 192,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052141
Numéro CAS: 16718-12-0