Imprimer
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD6382-10GEA 145 EUR
BLDPBD6382-10G BLDPBD6382-5G BLDPBD6382-1G BLDPBD6382-250MG
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136,1479 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037443
Numéro CAS: 41438-18-0