Imprimer

2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD65882-25GEA 17 EUR
BLDPBD65882-25G BLDPBD65882-10G BLDPBD65882-500G BLDPBD65882-100G BLDPBD65882-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
2,3-Dimethylmaleic anhydride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₆H₆O₃
Poids moléculaire: 126,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005523
Numéro CAS: 766-39-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR