Imprimer

2,4-Diaminoquinazoline 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD66554-250MGEA 6 EUR
BLDPBD66554-250MG BLDPBD66554-1G
2,4-Diaminoquinazoline 98%
2,4-Diaminoquinazoline

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₈N₄
Poids moléculaire: 160,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236032
Numéro CAS: 1899-48-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR