Imprimer
2,4-Dibromobenzyl alcohol 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD66593-100GEA 834 EUR
BLDPBD66593-100G BLDPBD66593-250MG BLDPBD66593-1G BLDPBD66593-25G BLDPBD66593-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol 97%
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₆Br₂O
Poids moléculaire: 265,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09996906
Numéro CAS: 666747-06-4