Imprimer

2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD67384-250MGEA 46 EUR
BLDPBD67384-250MG BLDPBD67384-5G BLDPBD67384-100MG BLDPBD67384-1G
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 95%
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O₂
Poids moléculaire: 213,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239416
Numéro CAS: 24171-03-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR