Imprimer

Silibinin 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD681337-25GEA 198 EUR
BLDPBD681337-25G BLDPBD681337-1G BLDPBD681337-5G
Silibinin 95%
Silibinin

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₂₅H₂₂O₁₀
Poids moléculaire: 482,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00872186
Numéro CAS: 22888-70-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR