Imprimer
2,8-Dichloroquinoline 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD68682-250MGEA 7 EUR
BLDPBD68682-250MG BLDPBD68682-25G BLDPBD68682-10G BLDPBD68682-1G BLDPBD68682-5G
2,8-Dichloroquinoline 98%
2,8-Dichloroquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₉H₅Cl₂N
Poids moléculaire: 198,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832077
Numéro CAS: 4470-83-1