Imprimer
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD68692-100MGEA 43 EUR
BLDPBD68692-100MG BLDPBD68692-1G BLDPBD68692-250MG
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 190,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269632
Numéro CAS: 874605-59-1