Imprimer

4-Cyano-4'-ethylbiphenyl 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD6870-25GEA 33 EUR
BLDPBD6870-25G BLDPBD6870-5G BLDPBD6870-1G
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₅H₁₃N
Poids moléculaire: 207,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799420
Numéro CAS: 58743-75-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR