Imprimer

4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD6935-5GEA 165 EUR
BLDPBD6935-5G BLDPBD6935-250MG BLDPBD6935-1G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 180,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452755
Numéro CAS: 361543-99-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR