Imprimer

6-Hydroxy-m-anisidine 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD70210-5GEA 50 EUR
BLDPBD70210-5G BLDPBD70210-10G BLDPBD70210-25G BLDPBD70210-100G BLDPBD70210-1G BLDPBD70210-250MG
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₇H₉NO₂
Poids moléculaire: 139,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06616911
Numéro CAS: 20734-76-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR