Imprimer

(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD7087-100GEA 150 EUR
BLDPBD7087-100G BLDPBD7087-10G BLDPBD7087-5G BLDPBD7087-500G BLDPBD7087-25G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₉H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 187,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038535
Numéro CAS: 103057-44-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR