Imprimer

(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD7089-100GEA 95 EUR
BLDPBD7089-100G BLDPBD7089-25G BLDPBD7089-10G BLDPBD7089-5G BLDPBD7089-1G BLDPBD7089-500G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 97%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 187,2362 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317839
Numéro CAS: 101469-92-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR