Imprimer

1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD71736-1GEA 227 EUR
BLDPBD71736-1G BLDPBD71736-100MG BLDPBD71736-5G BLDPBD71736-250MG BLDPBD71736-10G
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₆BrNO
Poids moléculaire: 200,033 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367876
Numéro CAS: 864674-02-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR