Imprimer
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD72252-1GEA 80 EUR
BLDPBD72252-1G BLDPBD72252-250MG
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Poids moléculaire: 250,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03084756
Numéro CAS: 98192-14-4