Imprimer

2-Chloro-4-methoxybenzonitrile 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD72994-1GEA 6 EUR
BLDPBD72994-1G BLDPBD72994-10G BLDPBD72994-5G
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₆ClNO
Poids moléculaire: 167,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156133
Numéro CAS: 127666-99-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR