Imprimer

Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD7340-250MGEA 8 EUR
BLDPBD7340-250MG BLDPBD7340-5G BLDPBD7340-100G BLDPBD7340-25G BLDPBD7340-1G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₆OS
Poids moléculaire: 162,2083 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052376
Numéro CAS: 5381-20-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR