Imprimer

2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD74830-1GEA 63 EUR
BLDPBD74830-1G BLDPBD74830-250MG BLDPBD74830-100MG BLDPBD74830-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₆FNO
Poids moléculaire: 151,1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236861
Numéro CAS: 222978-02-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR