3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Synonyme(s):
Dihydrochloride TMB
, TMB-HCl
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O Poids moléculaire: 313,27 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150104 Numéro CAS: 207738-08-7 |