Imprimer

[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD749318-5GEA 434 EUR
BLDPBD749318-5G BLDPBD749318-1G BLDPBD749318-250MG
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide 98%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₃₄H₂₂Br₂FeP₂Pd
Poids moléculaire: 814,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09953448
Numéro CAS: 124268-93-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR