Imprimer

2-(Prop-1-en-2-yl)aniline 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD76097-1GEA 42 EUR
BLDPBD76097-1G BLDPBD76097-10G BLDPBD76097-5G BLDPBD76097-25G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline 97%
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₁₁N
Poids moléculaire: 133,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007719
Numéro CAS: 52562-19-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR