Imprimer
2-Mercapto-4-phenylthiazole 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD76224-1GEA 25 EUR
BLDPBD76224-1G BLDPBD76224-25G BLDPBD76224-5G
2-Mercapto-4-phenylthiazole 98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₉H₇NS₂
Poids moléculaire: 193,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014508
Numéro CAS: 2103-88-0