Imprimer
2-Mercaptopyridine-N-oxide 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD76277-100GEA 208 EUR
BLDPBD76277-100G BLDPBD76277-25G BLDPBD76277-5G
2-Mercaptopyridine-N-oxide 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₅H₅NOS
Poids moléculaire: 127,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006196
Numéro CAS: 1121-31-9