Imprimer

2-Méthoxybiphényle 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD76485-100GEA 219 EUR
BLDPBD76485-100G BLDPBD76485-5G BLDPBD76485-25G BLDPBD76485-0.025G
2-Méthoxybiphényle 98%
2-Méthoxybiphényle

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₃H₁₂O
Poids moléculaire: 184,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008367
Numéro CAS: 86-26-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR