Imprimer
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD7737-25GEA 166 EUR
BLDPBD7737-25G BLDPBD7737-1G BLDPBD7737-10G BLDPBD7737-5G
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671763
Numéro CAS: 445-82-9