Imprimer

4'-Methyl-3'-nitroacetophenone 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD7797-10GEA 46 EUR
BLDPBD7797-10G BLDPBD7797-5G BLDPBD7797-1G BLDPBD7797-25G
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone 95%
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₉NO₃
Poids moléculaire: 179,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033858
Numéro CAS: 5333-27-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR