Imprimer

2-Thiénylméthanethiol 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD78718-1GEA 50 EUR
BLDPBD78718-1G BLDPBD78718-250MG BLDPBD78718-5G
2-Thiénylméthanethiol 98%
2-Thiénylméthanethiol

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₆S₂
Poids moléculaire: 130,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00107135
Numéro CAS: 6258-63-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR