Imprimer

3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD79819-5GEA 256 EUR
BLDPBD79819-5G BLDPBD79819-25G BLDPBD79819-1G BLDPBD79819-250MG BLDPBD79819-10G
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride 95%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
Poids moléculaire: 239,099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191178
Numéro CAS: 93960-20-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR