Imprimer

6-Bromonicotinonitrile 96%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD7998-5GEA 21 EUR
BLDPBD7998-5G BLDPBD7998-100G BLDPBD7998-25G BLDPBD7998-1G BLDPBD7998-10G
6-Bromonicotinonitrile 96%
6-Bromonicotinonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
Poids moléculaire: 183,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234141
Numéro CAS: 139585-70-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR