Imprimer

(S)-(4-Benzylmorpholin-3-yl)methanol 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD80935-100MGEA 29 EUR
BLDPBD80935-100MG BLDPBD80935-1G BLDPBD80935-250MG
(S)-(4-Benzylmorpholin-3-yl)methanol 97%
(S)-(4-Benzylmorpholin-3-yl)methanol

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 207,269 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06799482
Numéro CAS: 101376-25-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR