Imprimer

4-(2-Pyridyl)benzaldehyde 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD8214-10GEA 16 EUR
BLDPBD8214-10G BLDPBD8214-100G BLDPBD8214-5G BLDPBD8214-25G
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde 98%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Poids moléculaire: 183,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863537
Numéro CAS: 127406-56-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR