Imprimer

4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD8288-5GEA 126 EUR
BLDPBD8288-5G BLDPBD8288-1G BLDPBD8288-250MG
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₀BFO₄
Poids moléculaire: 211,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656274
Numéro CAS: 874288-38-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR