Imprimer
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD8290-500GEA 651 EUR
BLDPBD8290-500G BLDPBD8290-5G BLDPBD8290-100G BLDPBD8290-10G BLDPBD8290-1G BLDPBD8290-25G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₈BFO₂
Poids moléculaire: 153,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214439
Numéro CAS: 139911-29-8