Imprimer

4-Butylphenylboronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD8317-25GEA 57 EUR
BLDPBD8317-25G BLDPBD8317-10G BLDPBD8317-1G BLDPBD8317-5G BLDPBD8317-100G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Poids moléculaire: 178,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093926
Numéro CAS: 145240-28-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR