Imprimer
2-Nitro-m-toluidine 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD83811-100GEA 412 EUR
BLDPBD83811-100G BLDPBD83811-25G BLDPBD83811-250MG BLDPBD83811-10G BLDPBD83811-5G BLDPBD83811-1G
2-Nitro-m-toluidine 98%
2-Nitro-m-toluidine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 152,1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074851
Numéro CAS: 601-87-6