Imprimer

5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD8386-5GEA 21 EUR
BLDPBD8386-5G BLDPBD8386-100G BLDPBD8386-10G BLDPBD8386-1G BLDPBD8386-25G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₈BClO₂
Poids moléculaire: 170,40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411939
Numéro CAS: 148839-33-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR